Merck
T2657
Sigma-Aldrich
L-Tyrosine allyl ester p-toluenesulfonate salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOC6H4CH2CH(NH2)COOCH2CH=CH2 · C7H8O3S
CAS番号:
分子量:
393.45
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
形状
powder
white
mp
194 °C
保管温度
−20°C
SMILES記法
Cc1ccc(cc1)S(O)(=O)=O.N[C@@H](Cc2ccc(O)cc2)C(=O)OCC=C
InChI
1S/C12H15NO3.C7H8O3S/c1-2-7-16-12(15)11(13)8-9-3-5-10(14)6-4-9;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h2-6,11,14H,1,7-8,13H2;2-5H,1H3,(H,8,9,10)/t11-;/m0./s1
InChI Key
MPNOOYSRGYNTIE-MERQFXBCSA-N
WGK
WGK 3