Merck
T2299
Sigma-Aldrich
チメロサール
~98% (HPLC)
別名:
2-(エチルメルクリオメルカプト)安息香酸 ナトリウム塩, エチルメルクリチオサリチル酸 ナトリウム塩, エチルメルクリチオサリチル酸ナトリウム, 水銀-([o-カルボキシフェニル]チオ)エチル ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
2-(C2H5HgS)C6H4CO2Na
CAS番号:
分子量:
404.81
Beilstein:
8169555
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
51101500
アッセイ
~98% (HPLC)
mp
234-237 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
[Na+].CC[Hg]Sc1ccccc1C([O-])=O
InChI
1S/C7H6O2S.C2H5.Hg.Na/c8-7(9)5-3-1-2-4-6(5)10;1-2;;/h1-4,10H,(H,8,9);1H2,2H3;;/q;;2*+1/p-2
InChI Key
RTKIYNMVFMVABJ-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
チメロサールは、PI3-キナーゼ-依存型メチオニンシンターゼ、グルタミン酸輸送受容体、またNa++K+依存型ATPアーゼのような、広い範囲のスルフヒドリル-依存型酵素やタンパク質を阻害できるスルフヒドリル(チオール)酸化剤です。
以下による置換
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Kidney
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
T2299-25G:4548173212500
T2299-100G:4548173212487
T2299-10G:4548173212494
T2299-VAR:
T2299-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Willeke M C van Roon-Mom et al.
BMC molecular biology, 9, 84-84 (2008-10-11)
Huntington's disease is a progressive autosomal dominant neurodegenerative disorder that is caused by a CAG repeat expansion in the HD or Huntington's disease gene. Although micro array studies on patient and animal tissue provide valuable information, the primary effect of
Yan Xu et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 54(1), 536-539 (2009-10-21)
The in vitro activity of thimerosal versus those of amphotericin B and natamycin was assessed against 244 ocular fungal isolates. The activity of thimerosal against Fusarium spp., Aspergillus spp., and Alternaria alternata was 256 times, 512 times, and 128 times