リコンビナント
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
アッセイ
≥70% (SDS-PAGE)
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
分子量
~72 kDa
NCBIアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... PSKH1(5681)
詳細
PSKH1 is a member of the family of protein serine kinase H1 which was originally cloned by homology probing. PSKH1 has been localized to the endoplasmic reticulum (ER), the Golgi apparatus, and the plasma membrane (PM). PSKH1 has been shown to play a structural and regulatory role in maintenance of the Golgi apparatus, which is a key organelle within the secretory pathway. PSKH1 is in a cluster of 5 unrelated genes on 16q22.1 chromosome which is transcribed in the opposite direction from that of LCAT which is a member of the same cluster.
物理的形状
50 mM Tris-HCl溶液(pH 7.5、150 mM NaCl、10 mM グルタチオン、0.1 mM EDTA、0.25 mM DTT、0.1 mM PMSF、25% グリセロール)
調製ノート
開封後は少量ずつに分注して-70℃で保管してください。操作を反復したり凍結融解を何度も繰り返したりしないでください。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
カルタヘナ法
カルタヘナ法
Jan Code
SRP5366-20UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)