Merck
SRP5107
Sigma-Aldrich
p19INK4D、GSTタグ融合 ヒト
recombinant, expressed in E. coli, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
別名:
CDKN2D, INK4D, p19, p19-INK4D
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 μG
¥56,000
¥56,000
出荷予定日2025年4月24日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
50 μG
¥56,000
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.32
¥56,000
出荷予定日2025年4月24日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
≥70% (SDS-PAGE)
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
分子量
~44 kDa
NCBIアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... CDKN2D(1032)
詳細
p19INK4Dタンパク質は、複数の造血細胞株でCDK6と結合しています。p19INK4Dの発現は、遺伝毒性的条件下で細胞の生存を増進することが示されています。p19INK4Dを過剰発現する細胞を利用した研究では、p19INK4Dの発現は、UV処理に対する細胞の耐性や、UVが引き起こすDNA損傷に対する修復活性の上昇と相関性があることも立証されています。このようなことから、p19INK4Dは、ゲノム完全性を維持するDNA修復、アポトーシス、チェックポイントなどのメカニズムを統合するタンパク質ネットワークを調節すると考えられています。
物理的形状
50 mM Tris-HCl(pH 7.5, 150 mM NaCl, 10 mMグルタチオン, 0.1 mM EDTA, 0.25 mM DTT, 0.1 mM PMSF, 25%グリセロール含有)を用いた溶液として調製されています。
調製ノート
開封後はそれぞれの目的に応じて少量ずつ分注し、-70°Cで保存してください。また、取扱いや凍結融解について、繰り返しのご使用は避けてください。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
SRP5107-50UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
K L Guan et al.
Molecular biology of the cell, 7(1), 57-70 (1996-01-01)
Cyclin-dependent kinases 4 and 6 are complexed with many small cellular proteins in vivo. We have isolated cDNA sequences, INK4d, encoding a 19-kDa protein that is associated with CDK6 in several hematopoietic cell lines. p19 shares equal similarity and a
Julieta M Ceruti et al.
Oncogene, 24(25), 4065-4080 (2005-03-08)
The genetic instability driving tumorigenesis is fueled by DNA damage and by errors made by the DNA replication. Upon DNA damage the cell organizes an integrated response not only by the classical DNA repair mechanisms but also involving mechanisms of