Merck
SRP2101
Sigma-Aldrich
Myc-関連因子 X (MAX) ヒト
recombinant, expressed in E. coli, ≥80% (SDS-PAGE)
別名:
MGC10775, MGC11225, MGC18164, MGC34679, bHLHd4, bHLHd5, bHLHd6, bHLHd7, bHLHd8
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.26
由来生物
human
リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
≥80% (SDS-PAGE)
形状
frozen liquid
分子量
~19.6 kDa
包装
pkg of 10 μg
濃度
250 μg/mL
clear colorless
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... MAX(4149)
詳細
The gene encoding this protein is localized on human chromosome 14q23.
生物化学的/生理学的作用
このMAX遺伝子は、Mycタンパク質と特異的に相互作用するタンパク質をコードしています。それにより、同族DNAのMyc特異的結合部位に高い親和性をもつ、ヘテロ二量体を形成します。この遺伝子によりコードされるタンパク質は、転写因子のベーシック・ヘリックス・ループ・ヘリックスロイシンジッパー(bHLHZ)ファミリーに属するものです。これは他のファミリーメンバーであるMAD、MXI1およびMycなどとともに、ホモ二量体とヘテロ二量体を形成することができます。Mycは細胞増殖、分化およびアポトーシスに関わっている腫瘍性タンパク質です。このホモ二量体およびヘテロ二量体は一般的なDNA標的部位(Eボックス)と競合し、これらの二量体内での再配列により、転写制御の複雑な系がもたらされます。Myc/MAX/MADタンパク質が細胞動態の様々な面(増殖、分化、アポトーシスなど)に影響しているというモデルを裏付ける、膨大な数のエビデンスがここ数年間に蓄積されています。これらの遺伝子が不均衡に発現されることは(無秩序なMyc発現に応答した場合など)、Mycがもつ腫瘍形成能の最も重要な側面です。in vivoのトランス活性化アッセイから、Myc-MAX複合体とMAD-MAX複合体は転写において相反する機能をもち、この転写因子ネットワークにおいてMAXが中心的な役割を果たすことが示唆されています。高レベルのMAXとストレス誘発性のNFκB活性化により、ヒト肺癌細胞におけるFasリガンドの発現が亢進し、おそらくこのことが、Fasリガンドの関連する免疫回避機構に寄与していると考えられます。
This protein has been associated with familial pheochromocytoma (PCC).
物理的形状
無色透明な凍結溶液です。
調製ノート
マニュアルのデフロストフリーザーを使用し、凍結融解サイクルを繰り返さないでください。サンプルは氷上において作業してください。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SRP2101-10UG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Complex MAX Rearrangement in a Family With Malignant Pheochromocytoma, Renal Oncocytoma, and Erythrocytosis
Esther Korpershoek
The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, 101(2), 453-460 (2016)
Hypoxia reduces MAX expression in endothelial cells by unproductive splicing
Katrin Kemmerer
Febs Letters, 588 (2014)
E M Blackwood et al.
Science (New York, N.Y.), 251(4998), 1211-1217 (1991-03-08)
The myc protooncogene family has been implicated in cell proliferation, differentiation, and neoplasia, but its mechanism of function at the molecular level is unknown. The carboxyl terminus of Myc family proteins contains a basic region helix-loop-helix leucine zipper motif (bHLH-Zip)
B Lüscher
Gene, 277(1-2), 1-14 (2001-10-17)
The members of the Myc/Max/Mad network function as transcriptional regulators. Substantial evidence has been accumulated over the last years that support the model that Myc/Max/Mad proteins affect different aspects of cell behavior, including proliferation, differentiation, and apoptosis, by modulating distinct
A J Wagner et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 89(7), 3111-3115 (1992-04-01)
The Max gene encodes a protein that interacts specifically with the Myc protein to form a heterodimer with high affinity for the specific cognate DNA binding site of Myc. Here we examine the expression of Max RNA in comparison to