安全性情報
SRP2008
Sigma-Aldrich
TFIIF (RAP30 サブユニット) ヒト
recombinant, expressed in E. coli, ≥80% (SDS-PAGE)
別名:
BTF4, RAP30, TF2F2, TFIiF
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.26
由来生物
human
リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
≥80% (SDS-PAGE)
形状
frozen liquid
分子量
~28.4 kDa
包装
pkg of 10 μg
保管条件
avoid repeated freeze/thaw cycles
濃度
600 μg/mL
テクニック
western blot: suitable
clear colorless
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... GTF2F2(2963)
生物化学的/生理学的作用
転写因子IIF(TFIIF)は、ヘテロ二量体を形成する58 kDa(RAP74)と26 kDa(RAP30)のサブユニットで構成され、当初は固定化RNAポリメラーゼIIと相互作用する能力により同定されました。TFIIFのRAP30サブユニットには、配列がE.coli因子と類似した領域が2つ存在し、RAP74の非存在下でRNAポリメラーゼIIをそのプロモーターに送達して、転写開始を支持します。
物理的形状
無色透明の凍結した溶液
調製ノート
手動で霜取りを行う冷凍庫を用いて、凍結-融解サイクルが繰り返されるのを防止してください。作業中は、サンプルを氷中に維持してください。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SRP2008-10UG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
S McCracken et al.
Science (New York, N.Y.), 253(5022), 900-902 (1991-08-23)
RAP30/74 is a heteromeric general transcription initiation factor that binds to mammalian RNA polymerase II. The RAP30 subunit contains a region that is similar in amino acid sequence to the RNA polymerase-binding domain of the Escherichia coli transcription initiation factor
M Sopta et al.
The Journal of biological chemistry, 260(18), 10353-10360 (1985-08-25)
We have used affinity chromatography on columns containing immobilized calf thymus RNA polymerase II to isolate three phosphoproteins (RAP72, RAP38, and RAP30) that bind directly to RNA polymerase II. All could be isolated from cell nuclei, and all three could
M Sopta et al.
Nature, 341(6241), 410-414 (1989-10-05)
RAP30/74 is a heteromeric general transcription initiation factor which binds to RNA polymerase II. Here we report that preparations of RAP30/74 contain an ATP-dependent DNA helicase whose probable function is to melt the DNA at transcriptional start sites. The sequence