Merck
SRP0707
Sigma-Aldrich
PAD Cocktail, Active
recombinant
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.77
リコンビナント
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
アッセイ
70-95% (SDS-PAGE)
形状
frozen liquid
分子量
~95-100 kDa
濃度
0.5 μg/μL (0.1 ug/uL each PAD)
アクセッション番号
BC025718
BC049947
NM_013358
NM_016233
NM_207421
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
アプリケーション
Useful for citrullination and Western blot.
生物化学的/生理学的作用
The five full length recombinant PAD proteins (1, 2, 3, 4 and 6) expressed by baculovirus in Sf9 insect cells using N-terminal GST tags. This mixture is ideally suited for in vitro citrullination of protein targets.
再構成
Formulated in 50mM Tris-HCl, pH 7.5, 50mM NaCl, 10mM glutathione, 0.25 mM DTT, 0.1 mM PMSF, with 25% glycerol.
保管および安定性
Store in aliquots at -70°C. Avoid freeze/thaw cycles.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SRP0707-25UG:
試験成績書(COA)