Merck
SRP0514
Sigma-Aldrich
NAMPT (PBEF1)
recombinant, expressed in E. coli
別名:
NAMPT, Nicotinamide phosphoribosyltransferase protein, PBEF1, Pre-B Cell-Enhancing Factor, visfatin
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.26
リコンビナント
expressed in E. coli
形状
frozen liquid
分子量
56 kDa
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... NAMPT(10135)
詳細
Human Nicotinamide phosphoribosyltransferase protein (NAMPT), also known as PBEF1 or visfatin (GenBank Accession No. NM_005746), a.a. 2-491 (end), no tag, MW=56 kDa, expressed in an E. coli cell expression system.
物理的形状
Aqueous solution
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SRP0514-50UG:
試験成績書(COA)