安全性情報
SRP0315
Sigma-Aldrich
JARID1A human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥80% (SDS-PAGE)
別名:
KDM5A, RBP2, lysine (K)-specific demethylase 5A
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
20 μG
¥81,750
¥81,750
出荷予定日2025年4月23日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
20 μG
¥81,750
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.32
¥81,750
出荷予定日2025年4月23日
バルクの問い合わせ
由来生物
human
リコンビナント
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
アッセイ
≥80% (SDS-PAGE)
フォーム
aqueous solution
分子量
125 kDa
包装
pkg of 20 μg
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... KDM5A(5927)
詳細
Human JARID1A, also known as KDM5A and RBBP2, (GenBank Accession No. NM_001042603), amino acids 1-1090 with C-terminal FLAG-tag, MW= 125 kDa, expressed in Sf9 cells via a Baculovirus expression system.
アプリケーション
酵素キネティクスの研究をはじめ、インヒビターのスクリーニングや選択性プロファイリングにもご利用いただけます。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
カルタヘナ法
カルタヘナ法
Jan Code
SRP0315-20UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Laura J C M van Zutven et al.
Genes, chromosomes & cancer, 45(5), 437-446 (2006-01-19)
Chromosome rearrangements are found in many acute leukemias. As a result, genes at the breakpoints can be disrupted, forming fusion genes. One of the genes involved in several chromosome aberrations in hematological malignancies is NUP98 (11p15). As NUP98 is close
Xue Zhou et al.
Cancer research, 70(10), 4214-4221 (2010-04-22)
Histone H3 lysine 4 (H3K4) trimethylation (H3K4me3) at the promoter region of genes has been linked to transcriptional activation. In the present study, we found that hypoxia (1% oxygen) increased H3K4me3 in both normal human bronchial epithelial Beas-2B cells and
Alexander Roesch et al.
Modern pathology : an official journal of the United States and Canadian Academy of Pathology, Inc, 18(9), 1249-1257 (2005-04-02)
In malignant melanomas, the loss of cell cycle control is thought to be due to a lack of retinoblastoma protein (pRb)-activity. Members of the previously described family of retinoblastoma-binding proteins (RBPs) are supposed to act as pRb-modulating factors. Based on