SML3054
CHIR124
≥98% (HPLC)
別名:
4-[((3S)-1-Azabicyclo[2.2.2]oct-3-yl)amino]-3-(1H-benzimidazol-2-yl)-6-chloroquinolin-2(1H)-one, 4-[(3S)-1-Azabicyclo[2.2.2]oct-3-ylamino]-3-(1H-benzimidazol-2-yl)-6-chloro-2(1H)-quinolinone, CHIR 124, CHIR-124, f 4-[((3S)-
quinuclidin-3-yl)amino]-3-benzimidazol-2-yl-6-chloro-hydroquinolin-2- one
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
色
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C1NC2=CC=C(Cl)C=C2C(N[C@@H]3CN4CCC3CC4)=C1C5=NC6=C(C=CC=C6)N5
InChI
1S/C23H22ClN5O/c24-14-5-6-16-15(11-14)21(25-19-12-29-9-7-13(19)8-10-29)20(23(30)28-16)22-26-17-3-1-2-4-18(17)27-22/h1-6,11,13,19H,7-10,12H2,(H,26,27)(H2,25,28,30)/t19-/m1/s1
InChI Key
MOVBBVMDHIRCTG-LJQANCHMSA-N
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML3054-BULK:
SML3054-5MG:
SML3054-VAR:
SML3054-25MG:
試験成績書(COA)