Merck
SML3028
Sigma-Aldrich
Apostatin-1
≥98% (HPLC)
別名:
N-Cycloheptyl-?-[(4,5-dihydro-1-methyl-1H-imidazol-2-yl)thio]-benzeneacetamide
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥16,400
25 MG
¥52,800
¥16,400
出荷予定日2025年4月22日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥16,400
25 MG
¥52,800
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H27N3OS
CAS番号:
分子量:
345.50
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
¥16,400
出荷予定日2025年4月22日
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C(C(C1=CC=CC=C1)SC2=NCCN2C)NC3CCCCCC3
InChI Key
OXBMBNASDMMXSA-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
Apostatin-1 is a cell penetrant apoptosis inhibitor that activates autophagy leading to restoration of cellular homeostasis in cells with accumulated mutant tau, α-synuclein, or huntingtin. Apostatin-1 potently and selectively inhibits TRADD. It binds to the N-terminal TRAF2-binding domain of TRADD (TRADD-N). Apparently Apostatin-1 releases cIAP1/2 or TRAF2 from TRADD thus promoting the K63-linked ubiquitination of beclin 1.
cell penetrant apoptosis inhibitor that activates autophagy that potently and selectively inhibits TRADD
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML3028-5MG:
SML3028-BULK:
SML3028-25MG:
SML3028-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Daichao Xu et al.
Nature, 587(7832), 133-138 (2020-09-25)
Cell death in human diseases is often a consequence of disrupted cellular homeostasis. If cell death is prevented without restoring cellular homeostasis, it may lead to a persistent dysfunctional and pathological state. Although mechanisms of cell death have been thoroughly