SML2803
Tebanicline hydrochloride
≥98% (HPLC)
別名:
(R)-5-(2-Azetidinylmethoxy)-2-chloropyridine hydrochloride, (R)-5-(Azetidin-2-ylmethoxy)-2-chloropyridine hydrochloride, 5-((2R)-Azetidin-2-ylmethoxy)-2-chloropyridine hydrochloride, ABT-594 hydrochloride, Ebanicline hydrochloride
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
保管条件
desiccated
色
white to beige
溶解性
H2O: 2 mg/mL, clear
保管温度
−20°C
InChI
1S/C9H11ClN2O/c10-9-2-1-8(5-12-9)13-6-7-3-4-11-7/h1-2,5,7,11H,3-4,6H2/t7-/m1/s1
InChI Key
MKTAGSRKQIGEBH-SSDOTTSWSA-N
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML2803-25MG:
SML2803-5MG:
SML2803-VAR:
SML2803-BULK:
試験成績書(COA)