SML2419
GSK690
≥98% (HPLC)
別名:
(R)-4-(5-(Pyrrolidin-3-ylmethoxy)-2-(p-tolyl)pyridin-3-yl) benzonitrile), (R)-4-(5-(Pyrrolidin-3-ylmethoxy)-2-p-tolylpyridin-3-yl)benzonitrile, 4-(2-(4-Methylphenyl)-5-((3R)-3-pyrrolidinylmethoxy)-3-pyridinyl)benzonitrile, GSK 354, GSK 690, GSK-354, GSK-690, GSK354
About This Item
おすすめの製品
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
色
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
N#CC1=CC=C(C2=CC(OC[C@H]3CNCC3)=CN=C2C4=CC=C(C)C=C4)C=C1
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
SML2419-BULK:
SML2419-25MG:
SML2419-VAR:
SML2419-5MG:
試験成績書(COA)