Merck
SML2353
Sigma-Aldrich
GPR39-C3
≥98% (HPLC)
別名:
N-[3-Chloro-4-[[[2-(methylamino)-6-(2-pyridinyl)-4-pyrimidinyl]amino]methyl]phenyl]methanesulfonamide, TC G-1008, TC-G-1008
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H19ClN6O2S
CAS番号:
分子量:
418.90
UNSPSCコード:
12352200
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CNC1=NC(C2=CC=CC=N2)=CC(NCC3=C(Cl)C=C(NS(C)(=O)=O)C=C3)=N1
InChI
1S/C18H19ClN6O2S/c1-20-18-23-16(15-5-3-4-8-21-15)10-17(24-18)22-11-12-6-7-13(9-14(12)19)25-28(2,26)27/h3-10,25H,11H2,1-2H3,(H2,20,22,23,24)
InChI Key
DRSZMILOMUPIBJ-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
GPR39-C3 (TC-G-1008) is an orally available, potent and selective potent agonist of GPR39 that increases GLP-1 secretion in mice. GPR39-C3 exhibits showing an antidepressant-like effect in the forced swim test in mice.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
SML2353-25MG:
SML2353-5MG:
SML2353-BULK:
SML2353-VAR:
試験成績書(COA)