Merck
SML1786
Sigma-Aldrich
Centhaquin
≥98% (HPLC)
別名:
2-[2-[4-(3-Methylphenyl)-1-piperazinyl]ethyl]quinoline, Centhaquine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H25N3
CAS番号:
分子量:
331.45
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC1=CC=CC(N(CC2)CCN2CCC3=NC4=CC=CC=C4C=C3)=C1
InChI
1S/C22H25N3/c1-18-5-4-7-21(17-18)25-15-13-24(14-16-25)12-11-20-10-9-19-6-2-3-8-22(19)23-20/h2-10,17H,11-16H2,1H3
InChI Key
UJNWGFBJUHIJKK-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
Centhaquin is a centrally acting hypotensive agent. Centhaquin is an effective resuscitative agent that improves cardiac output, reduces blood lactate levels, and improves survival time of hemorrhaged rats. Centhaquin exhibits antinociception in the mouse mediated through the opioid, the α2A and α2B adrenoceptors.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML1786-5MG:
SML1786-BULK:
SML1786-25MG:
SML1786-VAR:
試験成績書(COA)