Merck
SML0994
Sigma-Aldrich
DFU
≥98% (HPLC)
別名:
3-(3-Fluorophenyl)-5,5-dimethyl-4-[4-(methylsulfonyl)phenyl]-2(5H)-furanone, 5,5-Dimethyl-3-(3 fluorophenyl)-4-(4 methylsulphonal) phenyl-2 (5H)-furanone, CID 9906892
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H17FO4S
CAS番号:
分子量:
360.40
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 10 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
生物化学的/生理学的作用
DFU is an orally available highly selective cyclo-oxygenase-2 (COX-2) inhibitor that potently inhibits lipopolysaccharide (LPS)-induced PGE2 production in a human whole blood assay.
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0994-5MG:
SML0994-25MG:
SML0994-BULK:
SML0994-IP:
SML0994-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research