由来生物
synthetic (organic)
品質水準
アッセイ
≥99% (HPLC)
フォーム
powder
テクニック
HPLC: suitable
色
white to off-white
保管温度
−20°C
SMILES記法
C[C@]1(CCC/2)[C@](CC[C@]1([H])[C@H](C)CC[C@@H](O)C(C)C)([H])C2=C\C=C3C[C@@H](O)C[C@H](O)C\3=C
InChI
1S/C27H44O3/c1-17(2)25(29)13-8-18(3)23-11-12-24-20(7-6-14-27(23,24)5)9-10-21-15-22(28)16-26(30)19(21)4/h9-10,17-18,22-26,28-30H,4,6-8,11-16H2,1-3,5H3/b20-9+,21-10-/t18-,22-,23-,24+,25-,26+,27-/m1/s1
InChI Key
BJYLYJCXYAMOFT-RSFVBTMBSA-N
詳細
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Oral
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
SMB00579-1MG:
SMB00579-VAR:
SMB00579-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ