Merck
SEP080
Millipore
Seppro® RuBisCO
LC2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.32
カラム D × L
6.4 mm × 63 mm
キャパシティ
1 mg total protein loading(D-Ribulose 1,5-Diphosphate Carboxylase (Rubisco))
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
RuBisCO(リブロース-1,5-ビスリン酸カルボキシラーゼ/オキシゲナーゼ)は植物中に最も多く存在するタンパク質であり、地球上でも最も豊富なタンパク質ではないかと言われています。カルビン回路の最初の重要な工程である炭素固定で触媒として作用する酵素で、この工程により大気中の二酸化炭素が取り込まれ、各構成原子が組み換えられて、生物が利用可能な高エネルギー分子の形態(ショ糖など)になります。光合成における炭素同化に大きな役割を果たす酵素ですが、その一方で、植物のプロテオミクスにおいては大きな障害となります。緑葉の総タンパク質のうち質量比にして約40%を占める物質であり、それゆえにLC-MS/MSや2次元ゲル電気泳動では干渉物質となります。RuBisCOを他の植物タンパク質から特異的かつ効果的に分離するというニーズに応えるため、シグマ アルドリッチでは新しい免疫親和性マトリックスを開発しました。このマトリックスはIgY抗体とミクロビーズを架橋したもので、植物の抽出物からRuBisCOを特異的に除去することができます。
アプリケーション
Seppro® Rubisco, LC2 (2mL columns) may be used in plant proteomics research to effect IgY-mediated immune affinity removal of RuBisCO (Ribulose-1,5-bisphosphate carboxylase/oxygenase) from plant tissue extracts via liquid chromatography.
法的情報
Seppro is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • S4199Seppro® Dilution bufferSDS
  • S4324Seppro® Stripping BufferSDS
  • S4449Seppro® Neutralization BufferSDS
  • CLS8163Corning® Costar® Spin-X® centrifuge tube filters, cellulose acetate membrane, pore size 0.45 μm, non-sterileSDS
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Renato Millioni et al.
PloS one, 6(5), e19603-e19603 (2011-05-17)
To date, the complexity of the plasma proteome exceeds the analytical capacity of conventional approaches to isolate lower abundance proteins that may prove to be informative biomarkers. Only complex multistep separation strategies have been able to detect a substantial number
質問
1–5/5 質問  
  1. How can I extract my plant proteins for use with Seppro® Rubisco kit, Product SEP080?
    1 回答
    1. One suggestion is to use PBS with 0.05% Tween 20. Extraction with urea/SDS is not suggested because this is incompatible with the antibodies in the Seppro products.
      役に立ちましたか?
  2. I originally purchased my Seppro RuBisCO LC2 column from Genway. Can I still contact Genway for technical support?
    1 回答
    1. All inquiries on the Seppro technology are now to be referred to Sigma-Aldrich. Customers should not contact Genway for technical assistance.
      役に立ちましたか?
  3. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 回答
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      役に立ちましたか?
  4. Can I do TCA/acetone precipitation for isolating plant proteins to use with the Seppro® Rubisco kit, Product SEP080?
    1 回答
    1. TCA/acetone precipitation is problematic because it may be difficult to redissolve the protein pellet afterwards. The following paper provides some tips for extraction: Cellar, N.A., et al., J. Chromatography B, 861, 29-39 (2008).
      役に立ちましたか?
  5. How does the storage temperature relate to shipping conditions?
    1 回答
    1. The storage conditions that a Sigma-Aldrich catalog and label recommend for products are deliberately conservative. For many products, long-term storage at low temperatures will increase the time during which they are expected to remain in specification and therefore are labeled accordingly. Where short-term storage, shipping time frame, or exposure to conditions other than those recommended for long-term storage will not affect product quality, Sigma-Aldrich will ship at ambient temperature. The products sensitive to short-term exposure to conditions other than their recommended long-term storage are shipped on wet or dry ice. Ambient temperature shipping helps to control shipping costs for our customers. At any time, our customers can request wet- or dry-ice shipment, but the special handling is at customer expense if our product history indicates that the product is stable for regular shipment.