由来生物
synthetic
形状
liquid
化学種の反応性
human, rat, mouse
濃度
200 μg/mL
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
免疫原
18 amino acids near the carboxy terminus of human OTUD4.
アプリケーション
免疫ブロット用のブロッキングペプチドとして使用
関連事項
This peptide blocks the action of antibody SAB3500018.