Merck
SAB5702892
Sigma-Aldrich
Anti-NFIB / NF1B2 Antibody, clone 7T1G5, Rabbit Monoclonal
別名:
CTF, HMGIC/NFIB, NF-I/B, NF1-B, NFI-B, NFI-RED, NFIB2, NFIB3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
由来生物
rabbit
品質水準
物質
colorless
クローン
7T1G5, monoclonal
形状
liquid
分子量
47 kDa
化学種の反応性
mouse, mouse
濃度
1.24 mg/mL
テクニック
western blot: 1:500 - 1:2000
colorless
アイソタイプ
IgG
免疫原配列
KPLFSSASPQDSSPRLSTFPQHHHPGIPGVAHSVISTRTPPPPSPLPFPTQAILPPAPSSYFSHPTIRYPPHLNPQDTLKNYVPSYDPSSPQTSQSWYLG
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... NFIB(4781)
詳細
Transcriptional activator of GFAP, essential for proper brain development. Recognizes and binds the palindromic sequence 5′-TTGGCNNNNNGCCAA-3′ present in viral and cellular promoters and in the origin of replication of adenovirus type 2. These proteins are individually capable of activating transcription and replication.
免疫原
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 321-420 of human NFIB / NF1B2 (O00712).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
アプリケーション
WB
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1