Merck
SAB5702363
Sigma-Aldrich
Anti-DDAH2 Antibody, clone 5M4Y4, Rabbit Monoclonal
別名:
DDAH, DDAHII, G6a, HEL-S-277, NG30
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
由来生物
rabbit
品質水準
物質
colorless
クローン
5M4Y4, monoclonal
フォーム
liquid
分子量
30 kDa
化学種の反応性
human, rat, rat
濃度
1.05 mg/mL
テクニック
western blot: 1:500 - 1:2000
colorless
アイソタイプ
IgG
免疫原配列
MGTPGEGLGRCSHALIRGVPESLASGEGAGAGLPALDLAKAQREHGVLGGKLRQRLGLQLLELPPEESLPLGPLLGDTAVIQGDTALITRPWSPARRPEV
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... DDAH2(23564)
詳細
This gene encodes a dimethylarginine dimethylaminohydrolase. The encoded enzyme functions in nitric oxide generation by regulating the cellular concentrations of methylarginines, which in turn inhibit nitric oxide synthase activity. The protein may be localized to the mitochondria. Alternative splicing resulting in multiple transcript variants. [provided by RefSeq, Dec 2014]
免疫原
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human DDAH2 (O95865).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
アプリケーション
WB
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)