Merck
SAB5702231
Sigma-Aldrich
Anti-GABA A Receptor beta 1 (GABRB1) Antibody, clone 1Q3A9, Rabbit Monoclonal
別名:
EIEE45
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
物質
colorless
クローン
1Q3A9, monoclonal
フォーム
liquid
分子量
54 kDa
化学種の反応性
human, rat, rat
濃度
0.30 mg/mL
テクニック
western blot: 1:500 - 1:2000
colorless
アイソタイプ
IgG
免疫原配列
EKNKLEMNKVQVDAHGNILLSTLEIRNETSGSEVLTSVSDPKATMYSYDSASIQYRKPLSSREAYGRALDRHGVPSKGRIRRRASQLKVKIPDLTDVNSID
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... GABRB1(2560)
詳細
The gamma-aminobutyric acid (GABA) A receptor is a multisubunit chloride channel that mediates the fastest inhibitory synaptic transmission in the central nervous system. This gene encodes GABA A receptor, beta 1 subunit. It is mapped to chromosome 4p12 in a cluster comprised of genes encoding alpha 4, alpha 2 and gamma 1 subunits of the GABA A receptor. Alteration of this gene is implicated in the pathogenetics of schizophrenia. [provided by RefSeq, Jul 2008]
免疫原
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 350-450 of human GABA A Receptor beta 1 (GABRB1) (GABRB1) (P18505).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
アプリケーション
WB
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)