Merck
SAB5702227
Sigma-Aldrich
Anti-ABL2 Antibody, clone 2L9C6, Rabbit Monoclonal
別名:
ABLL, ARG
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
由来生物
rabbit
品質水準
物質
colorless
クローン
2L9C6, monoclonal
フォーム
liquid
分子量
128 kDa
化学種の反応性
rat, human, rat
濃度
0.47 mg/mL
テクニック
western blot: 1:500 - 1:2000
colorless
アイソタイプ
IgG
免疫原配列
KGYRMEQPEGCPPKVYELMRACWKWSPADRPSFAETHQAFETMFHDSSISEEVAEELGRAASSSSVVPYLPRLPILPSKTRTLKKQVENKENIEGAQDATE
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ABL2(27)
詳細
This gene encodes a member of the Abelson family of nonreceptor tyrosine protein kinases. The protein is highly similar to the c-abl oncogene 1 protein, including the tyrosine kinase, SH2 and SH3 domains, and it plays a role in cytoskeletal rearrangements through its C-terminal F-actin- and microtubule-binding sequences. This gene is expressed in both normal and tumor cells, and is involved in translocation with the ets variant 6 gene in leukemia. Multiple alternatively spliced transcript variants encoding different protein isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq, Nov 2009]
免疫原
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 500-600 of human ABL2 (P42684).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
アプリケーション
WB
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)