Merck
SAB5702220
Sigma-Aldrich
Anti-Cytokeratin 6 (KRT6) Antibody, clone 3F7A1, Rabbit Monoclonal
別名:
K6E, KRT6E, PPKNEFD
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
由来生物
rabbit
品質水準
物質
colorless
クローン
3F7A1, monoclonal
形状
liquid
分子量
60 kDa
化学種の反応性
human
濃度
0.17 mg/mL
テクニック
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
colorless
アイソタイプ
IgG
免疫原配列
YRKLLEGEECRLNGEGVGQVNVSVVQSTISSGYGGASGVGSGLGLGGGSSYSYGSGLGIGGGFSSSSGRAIGGGLSSVGGGSSTIKYTTTSSSSRKSYKH
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... KRT6C(286887)
詳細
Keratins are intermediate filament proteins responsible for the structural integrity of epithelial cells and are subdivided into epithelial keratins and hair keratins. The type II keratins are clustered in a region of chromosome 12q13. [provided by RefSeq, Jul 2009]
免疫原
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 465-564 of human Cytokeratin 6 (KRT6) (P48668).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
アプリケーション
WB, IHC
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1