安全性情報
SAB5700558
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-TP53-S15 antibody produced in rabbit
別名:
BCC7, BMFS5, LFS1, P53, TP53, TRP53, p53
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μL
¥48,530
¥48,530
出荷予定日2025年4月25日
お客様のターゲット用に防腐剤フリーのリコンビナント抗体を利用できます。ZRB1542をお試しください
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μL
¥48,530
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥48,530
出荷予定日2025年4月25日
お客様のターゲット用に防腐剤フリーのリコンビナント抗体を利用できます。ZRB1542をお試しください
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
43
化学種の反応性
human
濃度
1.06mg/ml
テクニック
western blot: 1:500-1:2000
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pSer15)
遺伝子情報
human ... TP53(7157)
詳細
This gene encodes a tumor suppressor protein containing transcriptional activation, DNA binding, and oligomerization domains. The encoded protein responds to diverse cellular stresses to regulate expression of target genes, thereby inducing cell cycle arrest, apoptosis, senescence, DNA repair, or changes in metabolism. Mutations in this gene are associated with a variety of human cancers, including hereditary cancers such as Li-Fraumeni syndrome. Alternative splicing of this gene and the use of alternate promoters result in multiple transcript variants and isoforms. Additional isoforms have also been shown to result from the use of alternate translation initiation codons from identical transcript variants (PMIDs: 12032546, 20937277).
免疫原
A phospho specific peptide corresponding to residues surrounding S15 of human p53.
物理的形状
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
保管および安定性
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB5700558-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)