安全性情報
SAB5700477
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-BCAR1-Y165 antibody produced in rabbit
別名:
BCAR1, CAS, CAS1, CASS1, CRKAS, P130Cas
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
77
93
95
97
化学種の反応性
human, rat, mouse
濃度
3.49 mg/ml
テクニック
western blot: 1:500-1:2000
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pTyr165)
遺伝子情報
human ... BCAR1(9564)
免疫原
A phospho specific peptide corresponding to residues surrounding Y165 of human BCAR1
物理的形状
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
保管および安定性
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB5700477-100UL:
試験成績書(COA)