Merck
SAB5700102
Sigma-Aldrich
Anti-NDUFA5 antibody produced in rabbit
別名:
B13, CI-13KD-B, CI-13kB, NDUFA5, NUFM, UQOR13
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
13
化学種の反応性
rat, human, mouse
濃度
3.18 mg/ml
テクニック
immunofluorescence: 1:50-1:100
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:2000
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... NDUFA5(4698)
詳細
This nuclear gene encodes a conserved protein that comprises the B13 subunit of complex I of the mitochondrial respiratory chain. The encoded protein localizes to the inner mitochondrial membrane, where it is thought to aid in the transfer of electrons from NADH to ubiquinone. Alternative splicing results in multiple transcript variants. There are numerous pseudogenes of this gene on chromosomes 1, 3, 6, 8, 9, 11, 12, and 16.
免疫原
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-116 of human NDUFA5 (NP_004991.1).
物理的形状
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
保管および安定性
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB5700102-100UL:
試験成績書(COA)