リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
RM110, monoclonal
recombinant monoclonal
形状
buffered aqueous glycerol solution
化学種の反応性
mouse
テクニック
ELISA: 0.005-0.2 μg/mL
flow cytometry: suitable (assay dependent concentration)
immunocytochemistry: 0.5-2 μg/mL
immunohistochemistry: 0.5—2 μg/mL
immunoprecipitation (IP): suitable (assay dependent concentration)
western blot: 0.1— 0.5 μg/mL
アイソタイプ
IgG
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
特異性
免疫原
物理的形状
免責事項
WGK
WGK 2
Jan Code
SAB5600200-100UG:
SAB5600200-1MG:
試験成績書(COA)