Merck
SAB5200066
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-KCNAB1 antibody produced in mouse
clone S40-17, 1 mg/mL, purified immunoglobulin
別名:
Anti-Kcnab1, Anti-KvBeta3, Anti-MGC105463, Anti-Pan-KvBeta, S40-17
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
S40-17, monoclonal
形状
buffered aqueous glycerol solution
分子量
antigen predicted mol wt 30-45 kDa
化学種の反応性
human, rat, mouse
濃度
1 mg/mL
テクニック
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG2a
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
特異性
Detects ~30-45 kDa
免疫原
Fusion protein amino acids 1-401 (full length) of rat Kvβ1
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
Solution in PBS, pH 7.4, 50% glycerol, and 0.09% sodium azide
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB5200066-100UG:
試験成績書(COA)