安全性情報
SAB4700609
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-TRAT1-PE antibody produced in mouse
clone TRIM-04, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
抗TRIM抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥53,480
¥53,480
出荷予定日2025年4月23日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥53,480
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥53,480
出荷予定日2025年4月23日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
由来生物
mouse
品質水準
結合体
phycoerythrin (R-PE) conjugate
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
TRIM-04, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
化学種の反応性
human
濃度
0.1 mg/mL
テクニック
flow cytometry: suitable
アイソタイプ
IgG2a
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TRAT1(50852)
関連するカテゴリー
詳細
The antibody TRIM-04 reacts with T cell receptor-interacting molecule (TRIM), a 30 kDa adaptor protein expressed by T cells.
免疫原
Recombinant intracellular domain (aa 29-186) of human TRIM
アプリケーション
The reagent is designed for Flow Cytometry analysis. Suggested working dilution is 1:50. Indicated dilution is recommended starting point for use of this product. Working concentrations should be determined by the investigator.
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
PBS(15 mM アジ化ナトリウム、安定化剤として0.2%ハイグレード プロテアーゼフリーBSA含有)
WGK
WGK 2
Jan Code
SAB4700609-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)