Merck
すべての画像(11)
資料
安全性情報
SAB4504389
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-eIF4E (pSer209) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen 25 kDa
化学種の反応性
human, mouse, rat
濃度
~1 mg/mL
テクニック
ELISA: 1:20000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pSer209)
遺伝子情報
human ... EIF4E(1977)
関連するカテゴリー
免疫原
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human eIF4E around the phosphorylation site of Ser209.
Immunogen Range: 168-217
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
ウサギIgGのPBS溶液(Mg2+およびCa2+を含まず)、pH 7.4、150 mM NaCl、0.02% アジ化ナトリウム、50% グリセロール
Not finding the right product?  
Try our 製品選択ツール.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB4504389-100UG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Marjorie Buist et al.
Cells, 11(9) (2022-05-15)
Eukaryotic gene expression is controlled at multiple levels, including gene transcription and protein translation initiation. One molecule with key roles in both regulatory mechanisms is methyl CpG binding protein 2 (MeCP2). MECP2 gain- and loss-of-function mutations lead to Rett Syndrome