コンテンツへスキップ
MilliporeSigma
SAB4504163
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-DAPK2 (pSer318) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 42 kDa
交差性
human, mouse, rat
濃度
~1 mg/mL
関連するカテゴリー
免疫原
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human DAPK2 around the phosphorylation site of Ser318.
Immunogen Range: 284-333
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
ウサギIgGのPBS溶液(Mg2+およびCa2+を含まず)、pH 7.4、150 mM NaCl、0.02% アジ化ナトリウム、50% グリセロール
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB4504163-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)