Merck
SAB4503038
Sigma-Aldrich
Anti-TSC2, C-Terminal antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
別名:
TSC2, Tuberous sclerosis 2 homolog protein, Tuberous sclerosis 2 protein, tuberous sclerosis 2 gene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.43
由来生物
rabbit
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen 200 kDa
化学種の反応性
mouse, human, rat
濃度
~1 mg/mL
テクニック
ELISA: 1:1000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TSC2(7249)
詳細
Anti-TSC2 Antibody detects endogenous levels of total TSC2 protein.
免疫原
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human Tuberin/TSC2.
Immunogen Range: 1428-1477
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
ウサギIgGのPBS溶液(Mg2+およびCa2+を含まず)、pH 7.4、150 mM NaCl、0.02% アジ化ナトリウム、50% グリセロール
10 - Combustible liquids
WGK
nwg