Merck
SAB4301613
Sigma-Aldrich
Anti-SLC17A1
affinity isolated antibody
別名:
NAPI-1, NPT-1, NPT1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous glycerol solution
化学種の反応性
human
テクニック
western blot: 1:200-1:1000
アクセッション番号
NP_005065
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SLC17A1(6568)
免疫原
Synthetic peptide corresponding to residues near the C terminal of human solute carrier family 17 (organic anion transporter), member 1
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
Rabbit IgG in pH7.4 PBS, 0.05% NaN3, 40% Glycerol.
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB4301613-100UL:
試験成績書(COA)