SAB4300462
Anti-RAF1 (Ab-338) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
別名:
Anti-CRAF antibody produced in rabbit, Anti-NS5 antibody produced in rabbit, Anti-Raf-1 antibody produced in rabbit, Anti-c-Raf antibody produced in rabbit, Anti-v-raf-1 murine leukemia viral oncogene homolog 1 antibody produced in rabbit
About This Item
由来生物
rabbit
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
~73 kDa
化学種の反応性
mouse, rat, human
濃度
1 mg/mL
テクニック
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
アイソタイプ
IgG
免疫原配列
(R-D-S-S-Y)
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... RAF1(5894)
免疫原
特徴および利点
ターゲットの説明
物理的形状
免責事項
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB4300462-100UG:
試験成績書(COA)