SAB4300452
Anti-PRKAA1/PRKAA2 (Ab-174/172) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
別名:
Anti-AMPK antibody produced in rabbit, Anti-AMPK2 antibody produced in rabbit, Anti-AMPKa1 antibody produced in rabbit, Anti-protein kinase, AMP-activated, alpha 1 catalytic subunit antibody produced in rabbit
About This Item
由来生物
rabbit
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
~63 kDa
化学種の反応性
mouse, human, rat
濃度
1 mg/mL
テクニック
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100
indirect immunofluorescence: 1:100-1:200
western blot: 1:500-1:1000
アイソタイプ
IgG
免疫原配列
(L-R-T-S-C)
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PRKAA1(5562) , PRKAA2(5563)
免疫原
特徴および利点
ターゲットの説明
物理的形状
免責事項
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB4300452-100UG:
試験成績書(COA)