Merck
SAB4300432
Sigma-Aldrich
Anti-VAV1 (Ab-174) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
別名:
抗VAV抗体 ウサギ宿主抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
~95 kDa
化学種の反応性
human, rat
濃度
1 mg/mL
テクニック
western blot: 1:500-1:1000
アイソタイプ
IgG
免疫原配列
(E-I-Y-E-D)
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... VAV1(7409)
免疫原
Peptide sequence around aa. 172-176 (E-I-Y-E-D), according to the protein VAV1.
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
ターゲットの説明
Couples tyrosine kinase signals with the activation of the Rho/Rac GTPases, thus leading to cell differentiation and/or proliferation.
物理的形状
PBS(0.02% アジ化ナトリウム、50% グリセロール含有)
Not finding the right product?  
Try our 製品選択ツール.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB4300432-100UG:
試験成績書(COA)