抗体製品の状態
purified from hybridoma cell culture
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
SND1-3, monoclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~102 kDa
化学種の反応性
human, rat, mouse
濃度
~1.0 mg/mL
テクニック
western blot: 1-2 μg/mL using whole extracts of human HeLa or HEK-293T cells.
アイソタイプ
IgG1
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SND1(27044)
mouse ... Snd1(56463)
rat ... Snd1(64635)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunofluorescence
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
保管および安定性
免責事項
Jan Code
SAB4200504-200UL:
SAB4200504-BULK:
SAB4200504-VAR:
試験成績書(COA)