安全性情報
SAB3501261
Sigma-Aldrich
Anti-SFTS Virus HB29 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥68,000
¥68,000
出荷予定日2025年4月10日
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥68,000
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥68,000
出荷予定日2025年4月10日
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
liquid
化学種の反応性
virus (SFTS virus HB29)
濃度
1 mg/mL
テクニック
ELISA: suitable
アイソタイプ
IgG
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
SFTS Virus HB29 Antibody: Severe fever with thrombocytopenia syndrome (SFTS) is an emerging infectious disease caused by SFTS virus, a newly discovered bunyavirus that can cause high rates of fatalities. This disease is thought to be transmitted through blood contact. The SFTS virus HB29 membrane glycoprotein polyprotein mRNA encodes two glycoproteins termed Phlebovirus glycoprotein G1 and G2 respectively. This antibody will detect the non-cleaved glycoprotein
免疫原
SFTS Virus HB29 Membrane Glycoprotein antibody was raised against a 15 amino acid synthetic peptide near the carboxy terminus of human SFTS Virus HB29 Membrane Glycoprotein.The immunogen is located within the last 50 amino acids of SFTS Virus HB29.
アプリケーション
SFTS Virus HB29 Membrane Glycoprotein antibody can be used for detection of SFTS Virus HB29 Membrane Glycoprotein by ELISA. It will detect 10 ng of free peptide at 1 μg/mL.
物理的形状
Supplied in PBS containing 0.02% sodium azide.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
SAB3501261-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)