Merck
SAB3500106
Sigma-Aldrich
抗RUSC1抗体 ウサギ宿主抗体
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
抗NESCA抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥57,230
¥57,230
出荷予定日2025年4月23日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥57,230
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥57,230
出荷予定日2025年4月23日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
化学種の反応性
human, rat, mouse
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... RUSC1(23623)
免疫原
RUSC1 antibody was raised against a 17 amino acid peptide from near the carboxy terminus of human RUSC1.
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
ターゲットの説明
RWDD3 (RSUME), a small RWD-containing protein, has a central role in sumoylation by enhancing SUMO conjugation in the regulatory network of immune–inflammatory signals. RWDD3 increases Ikbeta sumoylation and stability. In addition, RWDD3 inhibits TNF-alpha-induced kB-LUC (Luciferase) reporter activity, showing the functional consequence of Ikbeta increased stability. RSUME-enhanced sumoylation of Ikbeta leads to the inhibition of NF-kbeta activity on two well-known inflammatory genes, IL-8 and cyclooxygenase-2 (Cox-2) and therefore may also favor anti-inflammatory pathways. Expression of RWDD3 was induced under hypoxic conditions and it has a potential role during vascularization. Both BMP-4 and RWDD3 may be interesting targets for inhibiting steps involved in pituitary tumorigenesis.
関連事項
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP3500106.
物理的形状
約1 mg/mLのPBS (0.02% アジ化ナトリウム含有)
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)