コンテンツへスキップ
MilliporeSigma
すべての画像(1)
主要文書
安全性情報
SAB2501225
Sigma-Aldrich
Anti-SH2D3A antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
Anti-NSP1, SH2 domain containing 3A
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
由来生物
goat
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
UniProtアクセッション番号
免疫原
Peptide with sequence CAPRAERFEKFQR, from the internal region (near C terminus) of the protein sequence according to NP_005481.2.
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
Supplied at 0.5 mg/mL in Tris saline with 0.02% sodium azide and 0.5% bovine serum albumin.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
SAB2501225-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)