安全性情報
SAB2108981
Sigma-Aldrich
Anti-FAM83A (C-terminal) antibody produced in rabbit HRP conjugated
affinity isolated antibody
別名:
PAPD5, TRF4-2, TUT3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.45
由来生物
rabbit
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
40 kDa
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
human
濃度
0.5 mg/mL
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... FAM83A(84985)
免疫原
Synthetic peptide directed towards the C-terminal region of Human FAM83A
シーケンス
Synthetic peptide located within the following region: ANGRLSSSSGSASDRTSSNPFSGRSAGSHPVPESKQNKTKTKKQTTLWFL
物理的形状
Supplied at 0.5 mg/ml in phosphate-buffered saline, 0.09% sodium azide
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB2108981-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)