安全性情報
SAB2108471
Sigma-Aldrich
Anti-ASCL1
IgG fraction of antiserum
別名:
Anti- HASH1, Anti- MASH1, Anti- bHLHa46, Anti-ASH1
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μL
¥60,800
¥60,800
出荷予定日2025年4月24日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μL
¥60,800
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥60,800
出荷予定日2025年4月24日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
IgG fraction of antiserum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
25 kDa
化学種の反応性
guinea pig, human, bovine
濃度
0.5-1 mg/mL
テクニック
immunoblotting: suitable
immunohistochemistry: suitable
アクセッション番号
NM_004316
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ASCL1(429)
免疫原
Synthetic peptide directed towards the N terminal region of human ASCL1
生物化学的/生理学的作用
ASCL1 encodes a member of the basic helix-loop-helix (BHLH) family of transcription factors. The protein activates transcription by binding to the E box (5′-CANNTG-3′). Dimerization with other BHLH proteins is required for efficient DNA binding. This protein plays a role in the neuronal commitment and differentiation and in the generation of olfactory and autonomic neurons. It is highly expressed in medullary thyroid cancer and small cell lung cancer and may be a useful marker for these cancers.
シーケンス
Synthetic peptide located within the following region: QSAQQQQQQQQQQQQAPQLRPAADGQPSGGGHKSAPKQVKRQRSSSPELM
物理的形状
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK
WGK 3
Jan Code
SAB2108471-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)