SAB2103610
抗FRS3抗体 ウサギ宿主抗体
affinity isolated antibody
別名:
抗FRS2B抗体, 抗MGC17167抗体, 抗SNT-2抗体, 抗SNT2抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μL
¥62,700
¥62,700
出荷予定日2025年4月27日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
すべての画像(1)
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μL
¥62,700
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥62,700
出荷予定日2025年4月27日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
54 kDa
化学種の反応性
human, rat, horse, dog, rabbit, mouse
濃度
0.5 mg - 1 mg/mL
テクニック
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... FRS3(10817)
免疫原
Synthetic peptide directed towards the middle region of human FRS3
生物化学的/生理学的作用
FRS3 is an adapter protein that links FGR and NGF receptors to downstream signaling pathways. FRS3 is involved in the activation of MAP kinases. FRS3 down-regulates ERK2 signaling by interfering with the phosphorylation and nuclear translocation of ERK2.The protein encoded by this gene is a substrate for the fibroblast growth factor receptor. It is found in peripheral plasma membrane and functions in linking FGF receptor stimulation to activators of Ras. Publication Note: This RefSeq record includes a subset of the publications that are available for this gene. Please see the Entrez Gene record to access additional publications.
シーケンス
Synthetic peptide located within the following region: GFPDGEEDETPLQKPTSTRAAIRSHGSFPVPLTRRRGSPRVFNFDFRRPG
物理的形状
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ