安全性情報
SAB2101710
Sigma-Aldrich
抗PADI4抗体 ウサギ宿主抗体
affinity isolated antibody
別名:
抗PADI5抗体, 抗PAD抗体, 抗PDI4抗体, 抗PDI5抗体, 抗ペプチジルアルギニンデイミナーゼIV型抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μL
¥71,060
¥71,060
出荷予定日2025年4月23日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μL
¥71,060
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥71,060
出荷予定日2025年4月23日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
74 kDa
化学種の反応性
rat, dog, mouse, human
濃度
0.5 mg - 1 mg/mL
テクニック
western blot: suitable
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PADI4(23569)
免疫原
Synthetic peptide directed towards the middle region of human PADI4
生物化学的/生理学的作用
PADI4 is an enzyme responsible for the conversion of arginine residues to citrulline residues. This protein may play a role in granulocyte and macrophage development leading to inflammation and immune response.This gene is a member of a gene family which encodes enzymes responsible for the conversion of arginine residues to citrulline residues. This gene may play a role in granulocyte and macrophage development leading to inflammation and immune response. Publication Note: This RefSeq record includes a subset of the publications that are available for this gene. Please see the Entrez Gene record to access additional publications.
シーケンス
Synthetic peptide located within the following region: TGGISGLDSFGNLEVSPPVTVRGKEYPLGRILFGDSCYPSNDSRQMHQAL
物理的形状
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK
WGK 3
Jan Code
SAB2101710-50UG:
SAB2101710-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)