Merck
SAB1411743
Sigma-Aldrich
Anti-COQ4 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
CGI-92
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen 29.7 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... COQ4(51117)
詳細
Coenzyme Q (CoQ) is a small lipophilic molecule that transports electrons between mitochondrial respiratory chain complexes and functions as a cofactor for mitochondrial enzymes. COQ4 is an enzyme involved in CoQ biosynthesis (Casarin et al., 2008 [PubMed 18474229]).[supplied by OMIM
免疫原
COQ4 (AAH11895.1, 1 a.a. ~ 265 a.a) full-length human protein.
Sequence
MATLLRPVLRRLCGLPGLQRPAAEMPLRARSDGAGPLYSHHLPTSPLQKALLAAGSAAMALYNPYRHDMVAVLGETTGHRTLKVLRDQMRRDPEGAQILQERPRISTSTLDLGKLQSLPEGSLGREYLRFLDVNRVSPDTRAPTRFVDDEELAYVIQRYREVHDMLHTLLGMPTNILGEIVVKWFEAVQTGLPMCILGAFFGPIRLGAQSLQVLVSELIPWAVQNGRRAPCVLNLYYERRWEQSLRALREELGITAPPMHVQGLA
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 3
Jan Code
SAB1411743-50UG:
試験成績書(COA)