Merck
すべての画像(4)
主要文書
安全性情報
SAB1411671
Sigma-Aldrich
Anti-PTGES antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
MGC10317, MGST-IV, MGST1-L1, MGST1L1, MPGES, PGES, PIG12, PP102, PP1294
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥68,850
¥68,850
出荷予定日2025年4月23日
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥68,850
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥68,850
出荷予定日2025年4月23日
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 17.1 kDa
化学種の反応性
human, mouse
テクニック
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PTGES(9536)
詳細
The protein encoded by this gene is a glutathione-dependent prostaglandin E synthase. The expression of this gene has been shown to be induced by proinflammatory cytokine interleukin 1 beta (IL1B). Its expression can also be induced by tumor suppressor protein TP53, and may be involved in TP53 induced apoptosis. Knockout studies in mice suggest that this gene may contribute to the pathogenesis of collagen-induced arthritis and mediate acute pain during inflammatory responses. (provided by RefSeq)
免疫原
PTGES (NP_004869.1, 1 a.a. ~ 152 a.a) full-length human protein.
Sequence
MPAHSLVMSSPALPAFLLCSTLLVIKMYVVAIITGQVRLRKKAFANPEDALRHGGPQYCRSDPDVERCLRAHRNDMETIYPFLFLGFVYSFLGPNPFVAWMHFLVFLVGRVAHTVAYLGKLRAPIRSVTYTLAQLPCASMALQILWEAARHL
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 3
Jan Code
SAB1411671-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)