安全性情報
SAB1410840
Sigma-Aldrich
抗NID1抗体 ウサギ宿主抗体
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
NID
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥60,750
¥60,750
出荷予定日2025年4月23日
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥60,750
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥60,750
出荷予定日2025年4月23日
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 122.1 kDa
化学種の反応性
mouse, human
テクニック
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... NID1(4811)
詳細
This gene encodes a member of the nidogen family of basement membrane glycoproteins. The protein interacts with several other components of basement membranes, and may play a role in cell interactions with the extracellular matrix. (provided by RefSeq)
免疫原
NID1 (AAH45606.1, 1 a.a. ~ 1114 a.a) full-length human protein.
Sequence
MLASSSRIRAAWTRALLLPLLLAGPVGCLSRQELFPFGPGQGDLELEDGDDFVSPALELRGALRFYDRSDIDAVYVTTNGIIATSEPPAKESHPGLFPPTFGAVAPFLADLDTTDGLGKVYYREDLSPSITQRAAECVHRGFPEISFQPSSAVVVTWESVAPYQGPSRDPDQKGKRNTFQAVLASSDSSSYAIFLYPEDGLQFHTTFSKKENNQVPAVVAFSQGSVGFLWKSNGAYNIFANDRESIENLAKSSNSGQQGVWVFEIGSPATTNGVVPADVILGTEDGAEYDDEDEDYDLATTRLGLEDVGTTPFSYKALRRGGADTYSVPSVLSPRRAATERPLGPPTERTRSFQLAVETFHQQHPQVIDVDEVEETGVVFSYNTDSRQTCANNRHQCSVHAECRDYATGFCCSCVAGYTGNGRQCVAEGSPQRVNGKVKGRIFVGSSQVPIVFENTDLHSYVVMNHGRSYTAISTIPETVGYSLLPLAPVGGIIGWMFAVEQDGFKNGFSITGGEFTRQAEVTFVGHPGNLVIKQRFSGIDEHGHLTIDTELEGRVPQIPFGSSVHIEPYTELYHYSTSVITSSSTREYTVTEPERDGASPSRIYTYQWRQTITFQECVHDDSRPALPSTQQLSVDSVFVLYNQEEKILRYALSNSIGPVREGSPDALQNPCYIGTHGCDTNAACRPGPRTQFTCECSIGFRGDGRTCYEVEKTRCQHEREHILGAAGATDPQRPIPPGLFVPECDAHGHYAPTQCHGSTGYCWCVDRDGREVEGTRTRPGMTPPCLSTVAPPIHQGPAVPTAVIPLPPGTHLLFAQTGKIERLPLEGNTMRKTEAKAFLHVPAKVIIGLAFDCVDKMVYWTDITEPSIGRASLHGGEPTTIIRQDLGSPEGIAVDHLGRNIFWTDSNLDRIEVAKLDGTQRRVLFETDLVNPRGIVTDSVRGNLYWTDWNRDNPKIETSYMDGTNRRILVQDDLGLPNGLTFDAFSSQLCWVDAGTNRAECLNPSQPSRRKALEGLQYPFAVTSYGKNLYFTDWKMNSVVALDLAISKETDAFQPHKQTRLYGITTALSQCPQGHNYCSVNNGGCTHLCLATPGSRTCRCPDNTLGVDCIEQK
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 3
Jan Code
SAB1410840-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)