Merck
SAB1410478
Sigma-Aldrich
抗B4GALNT1抗体 ウサギ宿主抗体
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
GALGT, GALNACT
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.43
由来生物
rabbit
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen 35.5 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... B4GALNT1(2583)
関連するカテゴリー
詳細
GM2 and GD2 gangliosides are sialic acid-containing glycosphingolipids. GalNAc-T is the enzyme involved in the biosynthesis of G(M2) and G(D2) glycosphingolipids. GalNAc-T catalyzes the transfer of GalNAc into G(M3) and G(D3) by a beta-1,4 linkage, resulting in the synthesis of G(M2) and G(D2), respectively. (provided by RefSeq)
免疫原
B4GALNT1 (AAH29828.1, 1 a.a. ~ 328 a.a) full-length human protein.
Sequence
MWLGRRALCALVLLLACASLGLLYASTRDAPGLRLPLAPWAPPQSPRRPELPDLAPEPRYAHIPVRIKEQVVGLLAWNNCSCESSGGGLPLPFQKQVRAIDLTKAFDPAELRAASATREQEFQAFLSRSQSPADQLLIAPANSPLQYPLQGVEVQPLRSILVPGLSLQAASGQEVYQVNLTASLGTWDVAGEVTGVTLTGEGQADLTLVSPGLDQLNRQLQLVTYSSRSYQTNTADTGARPGWRDGQAGQTEKNQKGWSGQMAEGMGGIWAMARAVQPHNGCFNWTSRARGRKGAFVHLGLEQARGKPEPWVCLPFRPTVGGPRKRLV
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 3
Jan Code
SAB1410478-100UG:
試験成績書(COA)