安全性情報
SAB1409999
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-TAOK2 antibody produced in mouse
clone 2F4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
KIAA0881, MAP3K17, PSK, PSK1, TAO1, TAO2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
2F4, monoclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen 36.74 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
proximity ligation assay: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TAOK2(9344)
免疫原
TAOK2 (AAH51798, 831 a.a. ~ 930 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
ELQCRQYKRKMLLARHSLDQDLLREDLNKKQTQKDLECALLLRQHEATRELELRQLQAVQRTRAELTRLQHQTELGNQLEYNKRREQELRQKHAAQVRQQ
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 3
Jan Code
SAB1409999-100UG:
試験成績書(COA)